bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate
BIH1003-100MG
BIH1003-1G
BIH1003-500MG
APOSBIH1003-100MGEA
183
EUR
APOSBIH1003-100MG
APOSBIH1003-1G
APOSBIH1003-500MG
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fluorescent DNA stain-17/03/09 SR+RB
Formula:
C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O MW: 533,88 g/mol (anhy) Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012679 Núm. CAS: 23491-45-4 EINECS: 245-690-6 |