DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIH4018-100G BIH4018-25G
APOSBIH4018-100GEA 69.6 EUR
APOSBIH4018-100G APOSBIH4018-25G
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Formula: C₄H₇NOS
Pto. de fusión: 202…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012724
Núm. CAS: 6038-19-3
EINECS: 227-923-3