Hematoxilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 72.5 EUR
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
Hematoxilina
Hematoxilina
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078111
Núm. CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3