Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
BIH6066-1G BIH6066-25G BIH6066-5G
APOSBIH6066-1GEA 27.7 EUR
APOSBIH6066-1G APOSBIH6066-25G APOSBIH6066-5G
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico ≥97%
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico
Formula: C₇H₃Br₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055557
Núm. CAS: 14348-40-4