N-Hidroxisuccinimida ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIH6094-1KG BIH6094-250G BIH6094-100G
APOSBIH6094-1KGEA 122 EUR
APOSBIH6094-1KG APOSBIH6094-250G APOSBIH6094-100G
N-Hidroxisuccinimida ≥97%
N-Hidroxisuccinimida
Formula: C₄H₅NO₃
Pto. de fusión: 94…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005516
Núm. CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3