Ionomycin calcium salt
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BII0123-10MG
BII0123-5MG
APOSBII0123-10MGEA
284
EUR
APOSBII0123-10MG
APOSBII0123-5MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Potent and selective calcium ionophore.
Formula:
C₄₁H₇₀CaO₉ MW: 747.1 g/mol Pto. de fusión: 204…206 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00151183 Núm. CAS: 56092-82-1 |