3-Iodo-L-tirosina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
BII0193-1G BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA 60.9 EUR
APOSBII0193-1G APOSBII0193-25G
3-Iodo-L-tirosina 98%
3-Iodo-L-tirosina
Inhibitor of tyrosin hydroxylase.
Formula: C₉H₁₀INO₃
MW: 307,1 g/mol
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002608
Núm. CAS: 70-78-0