Ionomycin free acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BII0421-10MG
BII0421-5MG
BII0421-25MG
APOSBII0421-10MGEA
345
EUR
APOSBII0421-10MG
APOSBII0421-5MG
APOSBII0421-25MG
Ionomycin free acid
Ionomycin
Potent and selective calcium ionophore.
Formula:
C₄₁H₇₂O₉ Pto. de fusión: 204…206 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06798385 Núm. CAS: 56092-81-0 |