L(+)-Isoleucina ≥99.5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ile, I, (2S,3S)-(+)-Isoleucina
BII0711-100G BII0711-500G
APOSBII0711-100GEA 21.9 EUR
APOSBII0711-100G APOSBII0711-500G
L(+)-Isoleucina ≥99.5%
L(+)-Isoleucina
  • Pyrogen free
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Pto. de fusión: 288 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064222
Núm. CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2