Inosina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
BII1001-5G BII1001-10G BII1001-100G
APOSBII1001-5GEA 21.9 EUR
APOSBII1001-5G APOSBII1001-10G APOSBII1001-100G
Inosina
Inosina
Formula: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268,23 g/mol
Pto. de fusión: 212…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066770
Núm. CAS: 58-63-9