Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BII101-1G BII101-10G
APOSBII101-1GEA 94.4 EUR
APOSBII101-1G APOSBII101-10G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formula: C₁₃H₁₃NO₅
Pto. de fusión: 132…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005515
Núm. CAS: 34071-95-9