Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BII110-1G BII110-5G
APOSBII110-1GEA 79.9 EUR
APOSBII110-1G APOSBII110-5G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), grado técnico
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formula: C₁₃H₁₃NO₅
Pto. de fusión: 132…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005515
Núm. CAS: 34071-95-9