Imipenem monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
BII5001-100MG BII5001-10MG BII5001-1G
APOSBII5001-100MGEA 55.1 EUR
APOSBII5001-100MG APOSBII5001-10MG APOSBII5001-1G
Imipenem monohydrate
Imipenem monohydrate
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₄S
MW: 317,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09753321
Núm. CAS: 74431-23-5
EINECS: 264-734-5