5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio, INT, Cloruro de 5-fenil-3-(4-iodofenil)-2-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio
BII7020-1G BII7020-500MG
APOSBII7020-1GEA 109 EUR
APOSBII7020-1G APOSBII7020-500MG
5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro
Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio
Used in colorimetric analysis of dehydrogenases
Formula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MW: 505.7 g/mol
Pto. de fusión: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011961
Núm. CAS: 146-68-9