Jasmonic acid (mixture of isomers)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIJ0379-100MG BIJ0379-250MG
APOSBIJ0379-100MGEA 40.6 EUR
APOSBIJ0379-100MG APOSBIJ0379-250MG
Jasmonic acid (mixture of isomers)
Jasmonic acid (mixture of isomers)
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₂H₁₈O₃
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 221682-41-3