5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hidroxi-2-hidroximetil-γ-pirona
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 132 EUR
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona 99%
5-Hidroxi-2-hidroximetil-4-pirona
Formula: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Pto. Ebullición: 323
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006580
Núm. CAS: 501-30-4
Índice Merck: 13,05334