Ketotifen fumarate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
BIK4000-1G
BIK4000-250MG
APOSBIK4000-1GEA
26.1
EUR
APOSBIK4000-1G
APOSBIK4000-250MG
Ketotifen fumarate
Ketotifen fumarate
Formula:
C₁₉H₁₉NOS MW: 425,50 g/mol Pto. de fusión: 192 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079394 Núm. CAS: 34580-14-8 EINECS: 252-100-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...