Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxobutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ketobutyrate, 2-Ketobutyric Acid Sodium Salt
BIK8008-5G
APOSBIK8008-5GEA 79.9 EUR
APOSBIK8008-5G
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Sodium-2-oxobutyrate
Formula: C₄H₆O₃
MW: 124,07 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064194
Núm. CAS: 2013-26-5
EINECS: 217-937-8