Hidrogeno-2-oxoglutarato de sodio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 46.4 EUR
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
Hidrogeno-2-oxoglutarato de sodio
Hidrogeno-2-oxoglutarato de sodio
Formula: C₅H₅NaO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064196
Núm. CAS: 22202-68-2