Esculina 1,5-hidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIK9005-100G BIK9005-250G BIK9005-50G
APOSBIK9005-100GEA 212 EUR
APOSBIK9005-100G APOSBIK9005-250G APOSBIK9005-50G
Esculina 1,5-hidrato
Esculina 1,5-hidrato
Formula: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Pto. de fusión: 195…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149492
Núm. CAS: 66778-17-4