Quercetin dihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one dihydrate
BIK9012-25G BIK9012-100G
APOSBIK9012-25GEA 87 EUR
APOSBIK9012-25G APOSBIK9012-100G
Quercetin dihydrate
Quercetin dihydrate
Formula: C₁₅H₁₄O₉
Pto. de fusión: 315 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149487
Núm. CAS: 6151-25-3