Resveratrol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
BIK9013-25G
APOSBIK9013-25GEA 23.2 EUR
APOSBIK9013-25G
Resveratrol
Resveratrol
20% or 99%
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Pto. de fusión: 261…267 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133799
Núm. CAS: 501-36-0