L(+)-Ramnosa monohidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Desoxi-L(+)-manosa monohidrato
BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 290 EUR
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L(+)-Ramnosa monohidrato
L(+)-Ramnosa monohidrato
Formula: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182,17 g/mol
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149363
Núm. CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4