Apigenina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,7-Dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona, 4',5,7-Trihidroxiflavona
BIK9018-1G BIK9018-5G BIK9018-25G
APOSBIK9018-1GEA 43.5 EUR
APOSBIK9018-1G APOSBIK9018-5G APOSBIK9018-25G
Apigenina 97+%
Apigenina
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006831
Núm. CAS: 520-36-5
EINECS: 208-292-3