Ácido úrico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
BIK9021-250G BIK9021-500G BIK9021-100G
APOSBIK9021-250GEA 255 EUR
APOSBIK9021-250G APOSBIK9021-500G APOSBIK9021-100G
Ácido úrico
Ácido úrico
Formula: C₅H₄N₄O₃
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005712
Núm. CAS: 69-93-2
EINECS: 200-720-7