L-Lysine acetate salt 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-LYSINE, MONOACETATE, (2S)-2,6-diaminohexanoic acid, L-Lysine acetate, L-Lysine Acetate Salt
BIL0713-100G BIL0713-500G
APOSBIL0713-100GEA 43.5 EUR
APOSBIL0713-100G APOSBIL0713-500G
L-Lysine acetate salt 99,5%
L-Lysine acetate salt
USP, Pyrogen free
Formula: C₈H₁₈N₂O₄
MW: 206,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039069
Núm. CAS: 57282-49-2
EINECS: 260-664-4