L(+)-Lisina monoclorhidrato ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIL0714-1KG BIL0714-500G
APOSBIL0714-1KGEA 72.5 EUR
APOSBIL0714-1KG APOSBIL0714-500G
L(+)-Lisina monoclorhidrato ≥99%
L(+)-Lisina monoclorhidrato
USP, Pyrogen free
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Pto. de fusión: 263 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064564
Núm. CAS: 657-27-2