D(-)-Luciferin free acid ≥99.5%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
BIL1349-100MG
BIL1349-250MG
BIL1349-50MG
APOSBIL1349-100MGEA
66.7
EUR
APOSBIL1349-100MG
APOSBIL1349-250MG
APOSBIL1349-50MG
D(-)-Luciferin free acid ≥99.5%
D-(-)-Luciferin
L-Luciferin: <0.5%Used with firefly luciferase (BIF1350) for the determination of ATP using bioluminescence
Formula:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ Pto. de fusión: 200…201 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00042929 Núm. CAS: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |