Leptomycin A
Proveedor: Apollo Scientific
BIL2100-1MG BIL2100-5MG
APOSBIL2100-1MGEA 284 EUR
APOSBIL2100-1MG APOSBIL2100-5MG
Leptomycin A
Leptomycin A
  • Antibodies
Formula: C₃₂H₄₆O₆
MW: 526,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 87081-36-5