Leptomycin B
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2E,5S,6R,7S,9R,10E,12E,15R,16Z,18E)-17-Ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-19-((2S,3S)-3-methyl-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl)-8-oxononadeca-2,10,12,16,18-pentaenoic acid
BIL2101-5MG BIL2101-10MG
APOSBIL2101-5MGEA 278 EUR
APOSBIL2101-5MG APOSBIL2101-10MG
Leptomycin B
Leptomycin B
Formula: C₃₃H₄₈O₆
MW: 540,73 g/mol
Pto. de inflamación: 11,1 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06795848
Núm. CAS: 87081-35-4
UN: 1170
ADR: 3,II