Ácido linoleico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIL9075-10G BIL9075-25G BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA 49.3 EUR
APOSBIL9075-10G APOSBIL9075-25G APOSBIL9075-100G
Ácido linoleico
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 230 °C/15mmHg
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9