Lactulose
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIL9700-100G BIL9700-250G BIL9700-500G
APOSBIL9700-100GEA 277 EUR
APOSBIL9700-100G APOSBIL9700-250G APOSBIL9700-500G
Lactulose
Lactulose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151469
Núm. CAS: 4618-18-2