N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
BIM0105-1G
APOSBIM0105-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM0105-1G
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232,28 g/mol
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005655
Núm. CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7