Oxacillin sodium salt monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM0106-1G BIM0106-25G BIM0106-5G
APOSBIM0106-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM0106-1G APOSBIM0106-25G APOSBIM0106-5G
Oxacillin sodium salt monohydrate
Oxacillin sodium salt monohydrate
Formula: C₁₉H₁₉N₃O₅S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00167146
Núm. CAS: 7240-38-2
EINECS: 214-636-3