Fosfomycin disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Disodium (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonate, Phosphomycin Disodium Salt, (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonic Acid Disodium Salt
BIM0107-1G BIM0107-5G BIM0107-250MG
APOSBIM0107-1GEA 43.5 EUR
APOSBIM0107-1G APOSBIM0107-5G APOSBIM0107-250MG
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Formula: C₃H₅Na₂O₄P
MW: 182,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00056853
Núm. CAS: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2