Cefoxitin sodium
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIM0108-1G BIM0108-250MG BIM0108-5G
APOSBIM0108-1GEA 65.4 EUR
APOSBIM0108-1G APOSBIM0108-250MG APOSBIM0108-5G
Cefoxitin sodium
Cefoxitin sodium
Formula: C₁₆H₁₆N₃NaO₇S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079042
Núm. CAS: 33564-30-6
EINECS: 251-574-6