6-Mercaptopurine monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
BIM0129-25G BIM0129-5G
APOSBIM0129-25GEA 46.4 EUR
APOSBIM0129-25G APOSBIM0129-5G
6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine is an antineoplastic agent which acts asan antimetabolite. It is an analogue of the natural purines hypoxanthine and adenine.
Formula: C₅H₄N₄S·H₂O
MW: 170.19 g/mol (152.17 anhy)
Pto. de fusión: 315 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03854445
Núm. CAS: 6112-76-1
EINECS: 200-037-4