Metotrexato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
BIM0130-1G
BIM0130-5G
BIM0130-10G
APOSBIM0130-1GEA
21.9
EUR
APOSBIM0130-1G
APOSBIM0130-5G
APOSBIM0130-10G
Metotrexato
Metotrexato
An antineoplastic agent which acts as an antimetaboliteof folic acid.
Formula:
C₂₀H₂₂N₈O₅ Pto. de fusión: 185…204 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00150847 Núm. CAS: 59-05-2 UN: 1544 ADR: 6.1,III |