Miconazole nitrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
BIM0132-5G BIM0132-1G BIM0132-25G
APOSBIM0132-5GEA 94.4 EUR
APOSBIM0132-5G APOSBIM0132-1G APOSBIM0132-25G
Miconazole nitrate 98%
Miconazole nitrate
Miconazole is an imidazole antifungal agent which interferes with ergosterol synthesis and thereforealters the permeability of the cell membrane of sensitive fungi and yeasts.
  • Cell culture tested
Formula: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃
Pto. de fusión: 184,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058161
Núm. CAS: 22832-87-7