Mitomicina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIM0133-10MG BIM0133-25MG
APOSBIM0133-10MGEA 116 EUR
APOSBIM0133-10MG APOSBIM0133-25MG
Mitomicina
Mitomicina
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Formula: C₁₅H₁₈N₄O₅
Pto. de fusión: 360 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 3462
ADR: 6.1,II