D(+)-Manosa 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIM0134-100G BIM0134-1KG BIM0134-500G
APOSBIM0134-100GEA 27.7 EUR
APOSBIM0134-100G APOSBIM0134-1KG APOSBIM0134-500G
D(+)-Manosa 99,5%
D(+)-Manosa
  • Heavy metals: <10ppm
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Pto. Ebullición: 376
Pto. de fusión: 133…140 °C
Densidad: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064122
Núm. CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Índice Merck: 13,05772