Minocycline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride, Minocycline HCl
BIM0172-1G BIM0172-5G BIM0172-10G
APOSBIM0172-1GEA 74.1 EUR
APOSBIM0172-1G APOSBIM0172-5G APOSBIM0172-10G
Minocycline hydrochloride
Minocycline hydrochloride
Minocycline is a bacteriostatic antibiotic.
  • Cell culture tested
Formula: C₂₃H₂₇N₃O₇
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083669
Núm. CAS: 13614-98-7
EINECS: 237-099-7