Salinomycin
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-2-((2R,5S,6R)-6-((2S,3S,4S,6R)-6-((2S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-2-((2R,5R,6S)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)-15-hydroxy-2,10,12-trimethyl-1,6,8-trioxadispiro[4.1.57.35]pentadec-13-en-9-yl)-3-hydroxy-4-methyl-5-oxooctan-2-yl)-5-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)butanoic acid
BIM0200-5MG BIM0200-10MG
APOSBIM0200-5MGEA 122 EUR
APOSBIM0200-5MG APOSBIM0200-10MG
Salinomycin
Salinomycin
Formula: C₄₂H₇₀O₁₁
MW: 751,00 g/mol
Pto. de fusión: 112,5…113.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541652
Núm. CAS: 53003-10-4
UN: 3462
ADR: 6.1,II