MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) ≥99.5% low sodium
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIM0295-100G
BIM0295-1KG
APOSBIM0295-100GEA
65.4
EUR
APOSBIM0295-100G
APOSBIM0295-1KG
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) ≥99.5% low sodium
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
- Titration ³ 99.5%
- Water content (by Karl Fischer) 1.0%
- Sodium 80 ppm
Formula:
C₇H₁₅NO₄S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006183 Núm. CAS: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 |