Nifuratel
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-[(Methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 5-((Methylthio)methyl)-3-(((5-nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one
BIM0611-5G
BIM0611-25G
APOSBIM0611-5GEA
145
EUR
APOSBIM0611-5G
APOSBIM0611-25G
Nifuratel
Nifuratel
Formula:
C₁₀H₁₁N₃O₅S MW: 285,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00057257 Núm. CAS: 4936-47-4 |