L-Metionina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-Metionina, H-Met-OH, L(-)-Metionina
BIM0715-100G BIM0715-1KG BIM0715-500G
APOSBIM0715-100GEA 21.9 EUR
APOSBIM0715-100G APOSBIM0715-1KG APOSBIM0715-500G
L-Metionina ≥99%
L-Metionina
Ph.Eur, Pyrogen free
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Pto. Ebullición: 278
Pto. de fusión: 284 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063097
Núm. CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Índice Merck: 13,06004