Agar
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Agar Agar, Agar-agar
BIM1002-1KG BIM1002-500G BIM1002-5KG
APOSBIM1002-1KGEA 125 EUR
APOSBIM1002-1KG APOSBIM1002-500G APOSBIM1002-5KG
Agar
Agar
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Pto. de fusión: 90
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081288
Núm. CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Índice Merck: 13,00184