Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIM1004-1MG BIM1004-5MG
APOSBIM1004-1MGEA 574 EUR
APOSBIM1004-1MG APOSBIM1004-5MG
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Moniliformin sodium salt
Formula: C₄HO₃·Na
Pto. de fusión: 345…355 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 71376-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II