Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
ɑ-Methyl-D-mannoside, Methyl-ɑ-D-Mannoside, Methyl α-D-Mannopyranoside, ɑ-Methyl-D-mannopyranoside, (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIM1008-100G
BIM1008-25G
BIM1008-500G
APOSBIM1008-100GEA
87
EUR
APOSBIM1008-100G
APOSBIM1008-25G
APOSBIM1008-500G
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Formula:
C₇H₁₄O₆ MW: 194,18 g/mol Pto. de fusión: 186…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063262 Núm. CAS: 617-04-9 EINECS: 210-502-3 |