(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: MCPA
BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 29 EUR
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200.62 g/mol
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004306
Núm. CAS: 94-74-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS III